Merck
GF21899717
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx310
Synonym(e):
ME316309
Größe auswählen
1 EA
CHF 247.00
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 247.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 247.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 218-997-17
Gewicht
1000 g
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)