Merck
GF21806546
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
50m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PB035140
Größe auswählen
1 EA
CHF 748.00
CHF 748.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 748.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 748.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 218-065-46
L × Durchm.
50 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)