Merck
GF21624320
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.1m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015130
Größe auswählen
1 EA
CHF 288.00
CHF 288.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 288.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 288.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 216-243-20
L × Durchm.
0.1 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)