Merck
GF21374197
Polyethylene - High Density
(HDPE), rod, diam. 50 mm, L 200 mm
Synonym(e):
ET327950
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 213-741-97
Länge
200 mm
Durchmesser
50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)