Merck
GF21221895
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Synonym(e):
MG010400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 212-218-95
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)