Merck
GF20835356
Iron-Nickel alloy, Fe58Ni42
sheet, 100 x 100mm, 3.2mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE133150
Größe auswählen
1 EA
CHF 317.00
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 317.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 317.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 208-353-56
Größe × Dicke
100 x 100 mm × 3.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)