Merck
GF20541709
Aluminum-cobalt alloy, Al99.5Co0.5
10m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AD195160
Größe auswählen
1 EA
CHF 366.00
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum02. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 205-417-09
L × Durchm.
10 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)