GF20215976
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), film, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm
Synonym(e):
OX311050
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 202-159-76
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.5 mm