GF19905925
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 5m length, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
NI095845
About This Item
Beschreibung
polyimide insulation
thermocouple wire
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 199-059-25
Isolierungsstärke
0.008 mm
Draht L × Durchm.
5 m × 0.125 mm , conductor diameter
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)