Merck
GF19623955
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
foil, 25 x 25mm, 1.0mm thickness, as rolled
Synonym(e):
NI290400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 196-239-55
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)