Merck
GF19437464
Carbon - vitreous - 1000c
foil, thickness 0.18 mm, size 50 × 50 mm, tolerance +0/-0.02mm
Synonym(e):
VC800218
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 194-374-64
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)