Merck
GF19290191
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), rod, diam. 40 mm, L 100 mm
Synonym(e):
SU317940
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 192-901-91
Länge
100 mm
Durchmesser
40 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)