Merck
GF18865659
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.2 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Synonym(e):
W 145370
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 188-656-59
Länge
10 m
Durchmesser
0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)