Merck
GF18826140
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Synonym(e):
FK256010
Größe auswählen
1 EA
CHF 251.00
CHF 251.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 251.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 251.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 188-261-40
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)