Merck
GF18575220
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.2m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU145150
Größe auswählen
1 EA
CHF 3’110.00
CHF 3’110.00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 3’110.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 3’110.00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 185-752-20
L × Durchm.
0.2 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)