Wichtige Dokumente
GF18506594
Silber
tube, 1000mm, outside diameter 3.5mm, inside diameter 3.04mm, wall thickness 0.23mm, as drawn, 99.95+%
Synonym(e):
Silver, AG007230
About This Item
Assay
99.95%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 185-065-94
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × Dicke
1000 mm × 0.23 mm
AD × ID
3.5 mm × 3.04 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)