Merck
GF18118391
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
200mm tube, 0.74mm outside diameter, 0.065mm wall thickness, 0.61mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
AL017140
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 181-183-91
L × Dicke
500 mm × 0.065 mm
AD × ID
0.74 mm × 0.61 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)