Merck
GF18027334
Aluminum-silicon alloy, Al96Si4
powder, 150micron max. particle size, 200g
Synonym(e):
AB036010
Größe auswählen
1 EA
CHF 986.00
CHF 986.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 986.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 986.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 180-273-34
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)