GF17513782
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 50 x 50mm, 0.5mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU060500
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 175-137-82
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)