Merck
GF17261939
Platinum-iridium alloy, Pt70Ir30
0.05m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT055160
Größe auswählen
1 EA
CHF 786.00
CHF 786.00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 786.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 786.00
Voraussichtliches Versanddatum20. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 172-619-39
L × Durchm.
0.05 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)