Merck
GF16995404
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
10m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU055160
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 169-954-04
L × Durchm.
10 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)