Merck
GF16935464
Copper-silver alloy, Cu95Ag5
100mm rod, 15mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CY137920
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 169-354-64
L × Durchm.
100 mm × 15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)