GF16601341
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
CN010300
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 166-013-41
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm