Merck
GF16532591
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
100m wire, 1mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PB035140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 165-325-91
L × Durchm.
100 m × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)