Merck
GF16399930
Silver-copper alloy, Ag92.5Cu7.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AA150360
Größe auswählen
1 EA
CHF 612.00
CHF 612.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 612.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 612.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 163-999-30
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)