Merck
GF16331857
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
5m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI295140
Größe auswählen
1 EA
CHF 615.00
CHF 615.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 615.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 615.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 163-318-57
L × Durchm.
5 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)