Merck
GF16315411
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
100mm tube, 0.61mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 0.47mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
AL027080
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 163-154-11
L × Dicke
100 mm × 0.07 mm
AD × ID
0.61 mm × 0.47 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)