Wichtige Dokumente
GF15715661
Kupfer
foil, thickness 0.15 mm, length 10 m, purity 99.9%
Synonym(e):
CU000650
About This Item
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 157-156-61
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Länge
10 m
Dicke
0.15 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)