Merck
GF15663247
Gold-tin alloy, Au98Sn2
1m wire, 0.5mm diameter
Synonym(e):
AU085150
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’310.00
CHF 1’310.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’310.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’310.00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 156-632-47
L × Durchm.
1 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)