Merck
GF15639240
Aluminum/Lithium metal matrix composite
rod, Al 81%/SiC 15%/Li 2%/Cu 1.2%/Mg 0.8%, 20 mm diameter, length 100 mm, condition metal matrix composite
Synonym(e):
AL417920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 156-392-40
Länge
100 mm
Durchmesser
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)