GF15139885
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 44, L 100 m, filament diameter 0.018mm
Synonym(e):
AR305744
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 151-398-85
Länge
100 m
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)