GF14861583
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, size 500 × 1000 mm, thickness 0.08 mm
Synonym(e):
FP313510
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 148-615-83
Größe
500 × 1000 mm
Dicke
0.08 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)