Merck
GF14667677
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200297
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 146-676-77
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)