Merck
GF14288238
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
50m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE245100
Größe auswählen
1 EA
CHF 237.00
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 237.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 142-882-38
L × Durchm.
50 m × 0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)