Merck
GF14070293
Tinned copper alloy, CuSn
sn60/pb40 coated, foil, 10m coil, 15mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU200250
Größe auswählen
1 EA
CHF 380.00
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 380.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 380.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed (sn60/pb40 coated)
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 140-702-93
L × B × Dicke
10 m × 15 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)