Merck
GF13626659
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Synonym(e):
CU065810
Größe auswählen
1 EA
CHF 240.00
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 240.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 240.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
polyester insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 136-266-59
Länge
50 m
Leitungsdurchm.
0.05 mm
Isolierungsstärke
0.004 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)