Merck
GF13596891
Niob
foil, thickness 0.15 mm, 50 mm diameter, purity 99.9%
Synonym(e):
Columbium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Nb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141730
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 135-968-91
Widerstandsfähigkeit
13-16 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
50 mm
50 mm
Dicke
0.15 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2468 °C (lit.)
Dichte
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChIKey
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)