Merck
GF13570972
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
100mm tube, 1.65mm outside diameter, 0.13mm wall thickness, 1.39mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FF217200
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 135-709-72
L × Dicke
100 mm × 0.13 mm
AD × ID
1.65 mm × 1.39 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)