Merck
GF13437031
Zinc sulfide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonym(e):
ZN536010
Größe auswählen
1 EA
CHF 273.00
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 273.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 273.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 134-370-31
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)