GF13377247
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 25mm disks, 0.0125mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE210211
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 133-772-47
Größe × Dicke
25 mm × 0.0125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)