GF13291477
Stainless steel - AISI 303 alloy, FeCr18Ni9MnSi
100mm rod, 12mm diameter
Synonym(e):
FA117910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 132-914-77
L × Durchm.
100 mm × 12 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)