Merck
GF13149176
Rhenium
rod, 1.5 mm diameter, length 25 mm, purity 99.99%
Synonym(e):
RE007905
Größe auswählen
1 EA
CHF 424.00
CHF 424.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 424.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Re
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141737
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 424.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 131-491-76
Länge
25 mm
Durchmesser
1.5 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3180 °C (lit.)
Dichte
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[ReH]
InChI
1S/Re
InChIKey
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)