Merck
GF12913130
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 67 mm diameter, length 100 mm, condition hot rolled (black)
Synonym(e):
FE087975
Größe auswählen
1 EA
CHF 950.00
CHF 950.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 950.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 950.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 129-131-30
Länge
100 mm
Durchmesser
67 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)