GF12864393
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
PB506101
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 128-643-93
Gewicht
10 g
Max. Stückgröße
6 mm