GF12739563
Aluminum-magnesium alloy, Al95Mg5
20m wire, 0.4mm diameter, annealed
Synonym(e):
AL025130
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 127-395-63
L × Durchm.
20 m × 0.4 mm