Merck
GF12712889
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, condition oil-filled nylon ′6′
Synonym(e):
AM307928
Größe auswählen
1 EA
CHF 659.00
CHF 659.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 659.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 659.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 127-128-89
Länge
1000 mm
Durchmesser
50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)