Merck
GF12639641
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 150 x 150mm, 0.52mm thickness, as rolled
Synonym(e):
MO010380
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 126-396-41
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.52 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)