Merck
GF12223505
Aluminiumoxid
sphere, 10.0 mm diameter, 5 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
AL606870
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 122-235-05
Durchmesser
10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)