Merck
GF11863481
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
foil, 50 x 50mm, 0.125mm thickness, annealed
Synonym(e):
MO070240
Größe auswählen
1 EA
CHF 887.00
CHF 887.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 887.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 887.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 118-634-81
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)