Merck
GF11844446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
Synonym(e):
PC115150
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 118-444-46
Länge
0.2 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)